C0537
5-Carboxyfluorescein
≥99% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
5-FAM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
5-Carboxyfluorescein, ≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?