C0299000
Calcium glucoheptonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Calcium gluceptate, α-D-Glucoheptonic acid calcium salt, D-Glycero-D-glucoheptonic acid calcium salt, Calcium α-D-heptagluconate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
calcium glucoheptonate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ca++].OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O.OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/2C7H14O8.Ca/c2*8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2*2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;;+2/p-2
FATUQANACHZLRT-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)