BP717
Pseudomorphine trihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7,7′,8,8′-Tetradehydro-4,5:4′,5′-diepoxy-17,17′-dimethyl-[2,2′-bimorphinan]-3,3′,6,6′-tetrol trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
morphine
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)