BP663
Clofazimine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clofazimine
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)\N=C1/C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3/b30-24+
WDQPAMHFFCXSNU-BGABXYSRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)