Documenti fondamentali
BP584
Hydrocortisone acetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hydrocortisone 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 17-α-Hydroxycorticosterone acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-11β,17α-diol-3,20-dione, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.50
Beilstein:
2066841
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydrocortisone
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
223 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Hydrocortisone acetate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Gentamicin and Hydrocortisone Acetate Ear Drops
  • Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Repr. 1B - STOT RE 2
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)