BP534
Azapropazone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-1H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azapropazone
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]21[n](c(nc3c2cc(cc3)C)N(C)C)C(=O)C(C1=O)CCC
InChI
1S/C16H20N4O2/c1-5-6-11-14(21)19-13-9-10(2)7-8-12(13)17-16(18(3)4)20(19)15(11)22/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3
MPHPHYZQRGLTBO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)