BP135
Doxapram hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Sinonimo/i:
Doxapram hydrochloride monohydrate, 1-Ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone monohydrochloride monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
doxapram
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].N1(CC(C(C1=O)(c4ccccc4)c3ccccc3)CCN2CCOCC2)CC.O.[H+]
InChI
1S/C24H30N2O2.ClH.H2O/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H;1H2
ZOMBFZRWMLIDPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)