BP096
Cyclizine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Benzhydryl-4-methylpiperazine hydrochloride, Marezine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cyclizine
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)