BCR647
Human adenosine deaminase (ADA1), from human erythrocytes (Enzyme reference materials)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
clinical
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR647
BCR647
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)