BCR644
Artificial foodstuff (Fructose, Sucrose, Lactose and Starch/glucose)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR644
BCR644
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Carbohydrates: Fructose, Lactose, Starch/glucose, Sucrose
Matrix Group: Processed Food
Carbohydrates: Fructose, Lactose, Starch/glucose, Sucrose
Matrix Group: Processed Food
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)