Documenti fondamentali
BCR340
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Beilstein:
157047
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3oc4ccccc4c23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10H
XVWNNQQHTXDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR340
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)