Documenti fondamentali
BCR187
Natural milk powder (pesticides)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR187
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDE, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
vibrant-m
ERMBC403
Cucumber (pesticides)
vibrant-m
BCR685
Skim milk powder
USP
USP
1443825
Skim Milk Powder
Skim milk powder suitable for microbiology
Millipore
1.15363
Skim milk powder