BCR168
Picene
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3c2ccc4c5ccccc5ccc34
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-17-15(5-1)9-11-21-19(17)13-14-20-18-8-4-2-6-16(18)10-12-22(20)21/h1-14H
GBROPGWFBFCKAG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR168
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)