BCR097
Benzo[a]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cc5ccccc5c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-15-13(6-1)12-14-7-5-11-17-16-9-3-4-10-18(16)20(15)19(14)17/h1-12H
OQDXASJSCOTNQS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR097
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)