Documenti fondamentali
BCR089
Ti Al6 V4 (Al, V)
BCR®, certified reference material, disc
Sinonimo/i:
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Aluminum-titanium-vanadium alloy Al6TiV
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Stato
disc
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR089
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)