BCR054R
Copper (O)
BCR®, certified reference material, rod
Sinonimo/i:
Copper
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
JRC
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR054R
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)