Documenti fondamentali
A9085
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Stato
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
poly bottle of
Origine
USA origin
Concentrazione
<25 ng/mg IgG
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Impurezze
IgG free
≤25 ng/mg protein IgG
pH
7
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
N° accesso UniProt
Attività estranea
Blue tongue virus, none detected
Vesicular Statitis virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa protein consisting of three domains with two subdomains under each. It is a α-helical, globular and non-glycosylated protein. BSA belongs to the serum albumins family. It has 17-disulfide bonds.
Applicazioni
Bovine Serum Albumin has been used in:
  • the washing of the rabbit tissue sections in immunofluorescence microscopy
  • incubation of red blood cells (RBC) for flow cytometry analysis
  • as a component of Hanks′ balanced salt solution with Ca2+ and Mg2+ (HBSS++) for eosin-5-maleimide staining and RBC washing in magnetic circular dichroism measurements
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones and fatty acids. It is used as a blocking agent in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for preventing non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter plates. It is a crucial component of the cell culture media and favors embryonic stem cells (hESC) differentiation. BSA shares structural features with human serum albumin. Its high solubility, low cost and purity and interaction with surfactant is exploited in cosmetic and pharmaceutical industry.
Caratteristiche e vantaggi
  • Essentially IgG free (immunoglobulin-free)
  • Heat shock fractionated
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Prepared using heat shock fractionation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 7, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
A7906
Sieroalbumina
Sieroalbumina cold ethanol fraction, pH 5.2, &#8805;96%
Sigma-Aldrich
A4503
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, &#8805;99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A0281
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A9418
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
A7030
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
A9430
Sieroalbumina
Sieroalbumina Cohn Fraction V, lyophilized powder, &#8805;96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A5611
Sieroalbumina
Prenatal Exposure to Vinclozolin Disrupts Selective Aspects of the Gonadotrophin-Releasing Hormone Neuronal System of the Rabbit
Wadas BC, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 22(6), 518-526 (2010)
C4d Deposits on the Surface of Red Blood Cells in Trauma Patients and Interferes with their Function
Muroya T, et al.
Critical Care Medicine, 42(5), e364-e364 (2014)
Javier Encinar Del Dedo et al.
Developmental cell, 43(5), 588-602 (2017-11-28)
Oxysterol binding protein-related proteins (ORPs) are conserved lipid binding polypeptides, enriched at ER contacts sites. ORPs promote non-vesicular lipid transport and work as lipid sensors in the context of many cellular tasks, but the determinants of their distinct localization and
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
Ghosh S and Dey J
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
Edoardo Longo et al.
International journal of pharmaceutics, 480(1-2), 84-91 (2015-01-18)
Synchrotron radiation circular dichroism (SRCD) is a powerful tool for photo-stability assessment of proteins. Recently our research has been interested in applying SRCD to develop screening methodologies for accelerated photo-stability assessment of monoclonal antibody formulations. Despite it was proven to