Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
A5030
Sigma-Aldrich
Agarosio
Ultra-low Gelling Temperature
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
algae (marine)
Livello qualitativo
Tipo
Type IX
Stato
powder
EEO
≤0.05
Punto di fusione
≤50 °C (0.8% gel)
Temp. transizione
gel point 8-17 °C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Applicazioni
  • Hexagonal Boron Nitride Quantum Dots Embedded on Layer-by-Layer Films for Peroxidase-Assisted Colorimetric Detection of beta-Galactosidase Producing Pathogens.: Demonstrates the innovative application of agarose in the development of diagnostic tools by embedding boron nitride quantum dots in agarose films for enzymatic colorimetric detection, highlighting its potential in biochemical assays and pathogen detection (Majumdar et al., 2024).
  • Age, sex and breed effect on laboratory parameters in natural Babesia canis infection.: This study uses agarose gel electrophoresis for analyzing blood samples in veterinary medicine, showcasing its application in disease diagnostics and research (Janjic et al., 2024).
  • Magnetic quaternary ammonium polymer bearing porous agarose for selective extraction of Aristolochic acids in the plasma.: Highlights the role of agarose in creating sophisticated extraction media for bioactive compounds, which is critical for advancing analytical techniques in toxicology and pharmacology (Liu et al., 2024).
Agarose is low melting and recommended for use in recovery and cloning for 200 – 25kB for DNA, RNA gel electrophoresis. Also, it can be used for cell culture and viral plaque assay.
Risultati analitici
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio Medium EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A6877
Agarosio
Agarosio Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarosio
Agarosio for molecular biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarosio
Agarosio Wide range, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A2790
Agarosio
Agarosio BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarosio
Agarosio Special High EEO
Sigma-Aldrich
A5304
Agarosio
Agarosio Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarosio
Charles B Kimmel et al.
PloS one, 5(3), e9475-e9475 (2010-03-12)
The morphologies of individual bones are crucial for their functions within the skeleton, and vary markedly during evolution. Recent studies have begun to reveal the detailed molecular genetic pathways that underlie skeletal morphogenesis. On the other hand, understanding of the
Desislava Yanakieva et al.
Scientific reports, 10(1), 10182-10182 (2020-06-25)
In this study, we present a straightforward approach for functional cell-based screening by co-encapsulation of secretor yeast cells and reporter mammalian cells in millions of individual agarose-containing microdroplets. Our system is compatible with ultra-high-throughput selection utilizing standard fluorescence-activated cell sorters
Matthew J Anderson et al.
eLife, 9 (2020-11-20)
During vertebrate development, the presomitic mesoderm (PSM) periodically segments into somites, which will form the segmented vertebral column and associated muscle, connective tissue, and dermis. The periodicity of somitogenesis is regulated by a segmentation clock of oscillating Notch activity. Here
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Markus Landthaler et al.
RNA (New York, N.Y.), 14(12), 2580-2596 (2008-11-04)
microRNAs (miRNAs) regulate the expression of mRNAs in animals and plants through miRNA-containing ribonucleoprotein particles (RNPs). At the core of these miRNA silencing effector complexes are the Argonaute (AGO) proteins that bind miRNAs and mediate target mRNA recognition. We generated