Key Documents
A0576
Sigma-Aldrich
Agarosio
Low EEO
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Tipo
Type I-B
Forma fisica
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤7% water
Ceneri
≤0.25%
Torbidità
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
Punto di fusione
86.5-89.5  °C
Temp. transizione
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Resistenza del gel
≥1800 g/cm2 (1% gel)
≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.12%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Agarose, a natural polymer is obtained from sea algae. This neutral linear polysaccharide is made up of d-galactose and 3,6-anhydro-l-galactose. These are connected alternatively with the help of glycosidic bonds. Agarose has high significance in gel electrophoresis and gel chromatography.
Applicazioni
Agarose has been used:
  • to form the photosynthetic slab
  • in comparative study, to compare it with native agar, and agarose of Gracilaria dura
  • to estimate the amino acid concentrations in agarose and agar samples
  • as immobilisation substrates for enzyme immobilisation
  • for separating high molecular weight nucleic acids at low gel concentrations
Azioni biochim/fisiol
Agarose is used as bioink due because of its characteristic properties such as, biocompatibility, mechanical strength and gelling ability at low temperature.
Risultati analitici
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
3D bioprinting cartilage
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery, 277-304 (2018)
Preparation, characterization and benchmarking of agarose from Gracilaria dura of Indian waters
Meena R, et al.
Carbohydrate Polymers, 69(1), 179-188 (2007)
Determination of amino acids in diverse polymeric matrices using HPLC, with emphasis on agars and agaroses
Palace GP, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1472(3), 509-518 (1999)
RECOMBINANT DNA CLONING
Molecular Biology, 45-134 (1995)
Oxygen supply by photosynthesis to an implantable islet cell device
Evron Y, et al.
Hormone and Metabolic Research, 47(01), 24-30 (2015)