96373
Glyceryl trilinoleate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2,3-Tri-(cis,cis-9,12-octadecadienoyl)glycerol, 1,2,3-Trilinoleoylglycerol, Glycerol trilinoleate, Trilinolein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
≥97.5% (TLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.478-1.480
Densità
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?