93299
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
Selectophore™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
‘Trioctyl’ phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.443
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
215 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Compatibilità
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Tris(2-ethylhexyl) phosphate may be used as an extractant in the extraction of scandium(III) and yttrium(III) from salicylate media.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?