73732
2-Nitrophenyl octyl ether
Selectophore™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
1-Nitro-2-octyloxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.511
P. eboll.
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?