92607
Malvidin chloride
analytical standard
Sinonimo/i:
3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′,5′-dimethoxyflavylium chloride, Malvidin, Oenidin chloride, Primulidin chloride, Syringidin chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤8.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C17H14O7.ClH/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)16(14)21)17-12(20)7-10-11(19)5-9(18)6-13(10)24-17;/h3-7H,1-2H3,(H3-,18,19,20,21);1H
KQIKOUUKQBTQBE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?