Key Documents
920002
Sigma-Aldrich
CX85
Umicore
Sinonimo/i:
Dichlorobis[(tert-butyldiphenyl)phosphine]palladium(II), Pd(P(tBu)Ph2)2Cl2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H38Cl2P2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
661.92
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
227-228 °C
Applicazioni
Umicore CX85 is a homogeneous catalyst useful for cross-coupling reactions with arenes, especially for Suzuki-Miyaura cross-couplings.
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)