91519
2-Methylbutyryl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤12.0% water (calculated from elemental analysis)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1
IHCPDBBYTYJYIL-QVDQXJPCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)