Documenti fondamentali
909548
Sigma-Aldrich
ROPAC
Umicore
Sinonimo/i:
Acetylacetonatocarbonyltriphenylphosphinerhodium(I)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H22O3PRh
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Punto di fusione
200-204 °C
Stringa SMILE
[Rh].P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=[C]
InChI
1S/C18H15P.C5H7O2.CO.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4(6)3-5(2)7;1-2;/h1-15H;3H,1-2H3;;/q;-1;;
ZETXURAVPSJSPU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ROPAC is a homogeneous catalyst useful for carbonylation, hydroformylation, and hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)