90903
Schaeffer and Fulton Spore Stain Solution A
for microscopy
Sinonimo/i:
Malachite Green Solution according to Schaeffer and Fulton
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Nome Commerciale
BioChemika
Forma fisica
solution
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | staining: suitable
Compatibilità
spore forming microorganisms
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Componenti
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain A: Malachite green 50 g/l in water
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?