Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
906735
Sigma-Aldrich
Persolfato di potassio
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Perossodisolfato di potassio
About This Item
Formula condensata:
K2S2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
9.3 (vs air)
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals: ≤0.001%
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)