Documenti fondamentali
900632
Sigma-Aldrich
Trietilammina
ZerO2®, ≥99%
Sinonimo/i:
N,N-dietiletanammina
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Beilstein:
605283
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
51.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
593 °F
Limite di esplosione
8 %
Impurezze
≤0.5% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
88.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Articoli
A solid and bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas has been developed, 4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (ASIF). ASIF is a shelf-stable, crystallilne reagent for the installation of the valuable SO2F functional group.