Documenti fondamentali
90054
Supelco
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Sinonimo/i:
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4, C3 and C4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17N7O12S2
Peso molecolare:
491.41
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Risultati analitici
20 μg/g in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)