89176
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
brilliant green, 0.0095 g/L
calcium carbonate, 38.7 g/L
Casein enzymic hydrolysate, 8.6 g/L
ox bile, 4.75 g/L
peptic digest of animal tissue, 4.3 g/L
sodium chloride, 2.6 g/L
sodium thiosulphate, pentahydrate, 47.8 g/mL
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
8.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
Compatibilità
Salmonella spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Note: Due to presence of calcium carbonate, the prepared media forms opalescent solution with white precipitate.
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?