Documenti fondamentali
84033
Supelco
Ruthenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in hydrochloric acid
Sinonimo/i:
Ruthenium(III) chloride solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
in hydrochloric acid
1.000 g/L Ru
tecniche
AAS: suitable
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Rutheniumstandard can be used as a calibration standard for the determination ofruthenium in metal-organic compounds using graphite furnace atomic absorptionspectroscopy (GF-AAS)
Nota sulla preparazione
prepared with RuCl3 and HCl (~1 M)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The determination of ruthenium by atomic absorption spectrophotometry
Montford.B and Scribbs.C.B
Analytica Chimica Acta, 53, 101-108 (1971)