81402
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 1,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~1020
Mp ~1100
Mw ~1110
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.10
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)