327794
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 400,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
average Mw 400,000 (Typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Descrizione generale
Polystyrene (for GPC, 400,000) is a synthetic thermoplastic, known for its myriad applications owing to its advantages such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Weathering of Polymers (1983)