81416
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 1,000,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~930000
Mp ~1000000
Mw ~960000
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?