Documenti fondamentali
80885
Supelco
S-Desoxybrevetoxin B2-(carboxyethyl-13C3,42-d,15N) solution
10 μg/g in methanol (nominal concentration), analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C50DH7815NO16S
Peso molecolare:
1023.23
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/g in methanol (nominal concentration)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Brevetoxin for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the isotope-labelled analog of S-Desoxybrevetoxin B2
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)