Documenti fondamentali
78754
Supelco
Gonyautoxin-1-15N7 and Gonyautoxin-4-15N7 solution
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Sinonimo/i:
Toxin GTX1-15N7 and Toxin GTX4-15N7 solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H1715N7O9S
Peso molecolare:
418.30
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4
Risultati analitici
10 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)