74564
Acido trifluoroacetico
analytical standard
Sinonimo/i:
TFA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
97.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.05% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−15.4 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Trifluoroacetic acid may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water matrices using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?