Documenti fondamentali
74033
Supelco
Sudan II
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
156-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry are given in the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
448.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
231.6 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)