70372
1,4-Naphthoquinone
purum, ≥96.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Naphthoquinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
119-122 °C (lit.)
120-124 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It can be used to synthesize:
- 3,3-Disubstituted oxindoles via asymmetric Michael addition to oxindole.
- Bioactive isoindolines via asymmetric 1,3-dipolar cycloaddition to azomethine ylides generated in situ from aldehydes and diethyl aminomalonate.
- α,α-Difluoro-β-hydroxy ketone via ‘on water′ catalyst-free Mukaiyama-aldol reaction with difluoroenoxysilane.
- 2-Hydroxy-3-anilino-1,4-naphthoquinone, which shows potent in vivo antimalarial activity.
Additional appilcation include:
- As an arylation reagent for the α-arylation of aldehydes.
- As a starting material in the multi-step synthesis of benz[f]indole-4,9-diones.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
285.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
141 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)