Key Documents
68982
Supelco
Methyl 2-octynoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl heptine carbonate, NSC 72098
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C≡CCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Beilstein:
1756887
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446-1.448
P. eboll.
217-220 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)