Documenti fondamentali
68529
Supelco
Isobutirraldeide
analytical standard
Sinonimo/i:
2-metilpropanale, 2-metilpropionaldeide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
605330
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
66 mmHg ( 4.4 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Temp. autoaccensione
384 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.374 (lit.)
n20/D 1.374
P. ebollizione
63 °C (lit.)
Punto di fusione
−65 °C (lit.)
Solubilità
60 g/L at 25 °C
Densità
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-11.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-24 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Eptano analytical standard
Supelco
51730
Eptano
Valeraldehyde analytical standard
Supelco
42272
Valeraldehyde
2-Methyl-1-propanol analytical standard
Supelco
82059
2-Methyl-1-propanol
2-metossietanolo analytical standard
Supelco
88907
2-metossietanolo
2-Ethoxyethanol analytical standard
Supelco
79109
2-Ethoxyethanol
2,3-Butanedione analytical standard
Supelco
11038
2,3-Butanedione
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were