67886
Pyrase Test Strips
suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and specific enzyme detection
Sinonimo/i:
Pyrrolidonyl Peptidase Strips
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Pyrase Strips, suitable for microbiology
Nome Commerciale
BioChemika
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
applicazioni
clinical testing
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Gemella spp.
Enterococcus spp.
Lactococcus spp.
Streptococcus spp.
microbe id | in situ hybridization spp.
Descrizione generale
The result of the reaction is read after 2 min.
Applicazioni
Confezionamento
Componenti
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT SE 2
Organi bersaglio
Immune system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques