75832
Coagulase Test (Slide)
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Slide Coagulase Test
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioChemika
Livello qualitativo
Stato
disc
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
applicazioni
clinical testing
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Staphylococcus spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Principio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.