67651
Y. enterocolitica Millichrome™ plus Agar Base
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Yersinia chromogenic agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Compatibilità con la sterilizzazione
dry heat compatible
Stato
dry powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic Mix, 1.3 g/L
Chromogenic mix, 1.3 g/L
Peptones, 20.0 g/L
Salts, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
MilliChrome™
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25.0 °C)
Solubilità
deionized water: 41.3 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
selective for bacteria: Yersinia enterocolitica
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Disperse slowly 41.3 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly. DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
- Cool in a water bath to 45-50 °C +/- 2 °C.
- Step 2 (Preparation of the Y. enterocolitica Millichrome™ plus Supplement)
- Prepare a stock solution of the supplement: Add 100 mg to 1 mL of purified water.
- Swirl well until complete dissolution. Filter sterilize at 0.45 μm.
Step 3 (Mixing of the prepared base and the prepared supplement)
- Add 1 mL of the prepared supplement solution to the prepared base cooled at 45-50 °C +/- 2 °C.
- Swirl gently to homogenize.
- Pour into sterile Petri dishes.
- Let it solidify and dry.
Risultati analitici
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)