675407
ter-butil metil etere
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sinonimo/i:
MTBE, Metil ter-butil etere
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
4.05 psi
Saggio
99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
705 °F
Limite di esplosione
15.1 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.02% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. eboll.
55-56 °C (lit.)
Punto di fusione
-110 °C
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?