67515
STEC Millichrome™ plus Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Shiga-Toxin producing E. coli (STEC) Chromogenic supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
aseptically filled
Livello qualitativo
Forma fisica
dry powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
sterile water: 1 (vial/10ml)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for bacteria: Escherichia coli (Shiga Toxin-STEC
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Nota sulla preparazione
- Aseptically rehydrate 1 vial with 10 mL of sterile water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Add 1 vial rehydrated solution to 1L STEC Millichrome® plus Agar base cooled at 45-50 °C.
- Swirl gently to homogenize.
Risultati analitici
Note legali
Supplemento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)