66294
Methylcyclohexane
analytical standard
Sinonimo/i:
Hexahydrotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
545 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
6.7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
P. ebollizione
101 °C (lit.)
Punto di fusione
−126 °C (lit.)
Densità
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43