64258
Dimethyl methylphosphonate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Dimethoxymethyl phosphine oxide, Fyrol DMMP, Methanephosphonic acid dimethyl ester, NSC 62240, Reoflam DMMP
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
P. eboll.
181 °C (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
- Flame retardant high phosphorous containing unsaturated polyester resin
- UV-cured epoxy acrylate / microencapsulated phase change material
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?