Documenti fondamentali
63325
Millipore
Lactic acid solution
10%, suitable for microbiology, sterile filtered
Sinonimo/i:
Lactic acid 10% Supplement
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
5238667
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.71
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10%
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Lactic Acid solution 10% recommended for the adjustment of acidic pH.
Componenti
Composition (10mL per vial)
Lactic acid 1g
Distilled water 10mL
Altre note
Contains varying amounts of intermolecular esterification products.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)